Tisk…
2-Butoxyethylacetát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
403410010 403410025 403410100
ACRO403410010EA 1530 CZK
ACRO403410010 ACRO403410025 ACRO403410100
2-Butoxyethylacetát 98%
2-Butoxyethylacetát
Vzorec: C₈H₁₆O₃
Bod varu: 193,5 °C (760 mmHg)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 0,9385 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009457
CAS číslo: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA