Tisk…
Stearyl stearate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Stearic acid stearyl ester, Octadecyl stearate, Octadecyl octadecanoate
368110050 368110010
ACRO368110050EA 27320 CZK
ACRO368110050 ACRO368110010
Stearyl stearate 98%
Stearyl stearate
Vzorec: C₃₆H₇₂O₂
MW: 536.97
Bod varu: ∼175 °C (1013 hPa)
Bod tání: 64
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056225
CAS číslo: 2778-96-3
EINECS: 220-476-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or platelets
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %