Tisk…
Ethyl palmitate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18775.0005 8.18775.0250
8.18775.0005EA 822 CZK
8.18775.0005 8.18775.0250
Ethyl palmitate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl palmitate
Vzorec: C₁₈H₃₆O₂
Bod varu: 342 °C (1013 hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008996
CAS číslo: 628-97-7
EINECS: 211-064-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 23 - 26 °C
Molar Mass 284.48 g/mol
Boiling Point 192 - 194 °C (13 hPa)
Flash Point 164 °C
Refractive Index 1.438 (25 °C, 589 nm)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)