Tisk…
Methyl enantate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14926.0100 8.14926.0500
8.14926.0100EA 1630 CZK
8.14926.0100 8.14926.0500
Methyl enantate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methyl enantate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Bod varu: 172 °C (1013 hPa)
Bod tání: –56 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009537
CAS číslo: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04695
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -56 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 173 °C (1013 hPa)
Flash Point 57 °C
Density 0.880 g/cm3 (20 °C)