Tisk…

Ethyl enantate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

W243701-1KG-K W243701-20KG-K W243701-4KG-K
SIALW243701-1KG-KEA 3030 CZK
SIALW243701-1KG-K SIALW243701-20KG-K SIALW243701-4KG-K
Ethyl enantate, Sigma-Aldrich®
Ethyl enantate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Bod varu: 372 °C (1013 hPa)
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0,868 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009538
CAS číslo: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR