Tisk…
N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodavatel: TCI
B3460-1G B3460-100MG
TCIAB3460-1GEA 15810 CZK
TCIAB3460-1G TCIAB3460-100MG
N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate
Vzorec: C₃₈H₂₉N₅O₈
MW: 683.68 g/mol
CAS číslo: 58463-04-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %