Tisk…
Ethyl enantate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
112364-100ML 112364-500ML
SIAL112364-100MLEA 1330 CZK
SIAL112364-100ML SIAL112364-500ML
Ethyl enantate, Sigma-Aldrich®
Ethyl enantate
Vzorec: C₉H₁₈O₂
Bod varu: 372 °C (1013 hPa)
Bod tání: –66 °C
Hustota: 0,868 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009538
CAS číslo: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867