Ethyl enantate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A14729.22
A14729.36
A14729.22EA
958
CZK
A14729.22
A14729.36
Ethyl enantate ≥98%
Ethyl enantate
Purity: 98+%
CAS No.: 106-30-9
Molecular Formula: CH3(CH2)5CO2CH2CH3
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 66°(151°F)
Refractive Index: 1.412
Melting Point: -66°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1752311
Merck Reference: 14,3835
MDL No.: MFCD00009538
Vzorec:
C₉H₁₈O₂ Bod varu: 188…189 °C Bod tání: –66 °C Hustota: 0,868 Bod vzplanutí: 66 °C (151 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009538 CAS číslo: 106-30-9 EINECS: 203-382-9 Merck Index: 14,3835 |