Tisk…
N6-Benzoyladenosine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodavatel: TCI
B3093-1G B3093-5G
TCIAB3093-1GEA 3010 CZK
TCIAB3093-1G TCIAB3093-5G
N6-Benzoyladenosine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
N6-Benzoyladenosine
Vzorec: C₁₇H₁₇N₅O₅
Bod tání: 153°C
MDL Number: MFCD00056988
CAS číslo: 4546-55-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=1, DMSO)
Water max. 8.0 %