2-Ethylhexyl acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W514705-1KG-K
W514705-9KG-K
SIALW514705-1KG-KEA
2850
CZK
SIALW514705-1KG-K
SIALW514705-9KG-K
2-Ethylhexyl acetate, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl acetate
Vzorec:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172,27 g/mol Bod varu: 198 °C (1013 hPa) Bod tání: –45 °C Hustota: 0,8726 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00027249 CAS číslo: 103-09-3 EINECS: 203-079-1 Merck Index: 12,06860 |