2-Ethylhexyl acetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
B23257.AK
B23257.AU
B23257.AKEA
824
CZK
B23257.AK
B23257.AU
2-Ethylhexyl acetate ≥99%
2-Ethylhexyl acetate
Purity: 99%
CAS No.: 103-09-3
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
Melting Point: -45°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1758321
Merck Reference: 14,6763
MDL No.: MFCD00027249
Vzorec:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172,27 g/mol Bod varu: 199…200 °C Bod tání: –45 °C Hustota: 0,870 Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00027249 CAS číslo: 103-09-3 EINECS: 203-079-1 Merck Index: 14,6763 |