Tisk…
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W505501-100G W505501-1KG W505501-SAMPLE
SIALW505501-100GEA 2800 CZK
SIALW505501-100G SIALW505501-1KG SIALW505501-SAMPLE
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl decanoate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
MDL Number: MFCD00009580
CAS číslo: 110-42-9
EINECS: 203-766-6