Tisk…
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
299030-100G 299030-2.5G
SIAL299030-100GEA 2200 CZK
SIAL299030-100G SIAL299030-2.5G
Methyl decanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl decanoate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
MDL Number: MFCD00009580
CAS číslo: 110-42-9
EINECS: 203-766-6