Tisk…
Methyl decanoate, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
21479-1ML 21479-5ML
21479-1MLEA 2600 CZK
21479-1ML 21479-5ML
Methyl decanoate, Supelco®
Methyl decanoate
Vzorec: C₁₁H₂₂O₂
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: –18 °C
Hustota: 0,8724 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 94 °C
MDL Number: MFCD00009580
CAS číslo: 110-42-9
EINECS: 203-766-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12ccd05fc8b1d288c4644ba8b4dddd40fa093561&vid=96a4236d4b7d184a4ef1271008c8eb705aff34c8&prid=web&clid=SAPDAM