Tisk…
Propyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W293407-1KG-K W293407-4KG-K W293407-9KG-K
SIALW293407-1KG-KEA 2230 CZK
SIALW293407-1KG-K SIALW293407-4KG-K SIALW293407-9KG-K
Propyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Propyl butyrate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00009396
CAS číslo: 105-66-8
EINECS: 203-320-0