Octyl butyrate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B24978.18
B24978.30
B24978.18EA
927
CZK
B24978.18
B24978.30
Octyl butyrate ≥97%
Octyl butyrate
Purity: 97%
CAS No.: 110-39-4
Molecular Formula: CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
Formula Weight: 172.27
MDL No.: MFCD00048939
Vzorec:
C₁₂H₂₄O₂ Bod varu: 224 °C (1013 hPa) Bod tání: –56 °C Hustota: 0,87 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048939 CAS číslo: 110-39-4 EINECS: 203-762-4 |