Isobutyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W218715-100G-K
W218715-1KG-K
SIALW218715-100G-KEA
2800
CZK
SIALW218715-100G-K
SIALW218715-1KG-K
Isobutyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Isobutyl butyrate
Vzorec:
C₈H₁₆O₂ |
MDL Number:
MFCD00027134 CAS číslo: 539-90-2 EINECS: 208-729-8 |