Tisk…
Geranyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W251216-100G-K W251216-1KG-K W251216-4KG-K W251216-SAMPLE
SIALW251216-100G-KEA 6280 CZK
SIALW251216-100G-K SIALW251216-1KG-K SIALW251216-4KG-K SIALW251216-SAMPLE
Geranyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Geranyl butyrate
Vzorec: C₁₄H₂₄O₂
MDL Number: MFCD00036538
CAS číslo: 106-29-6
EINECS: 203-381-3