Tisk…
Geranyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W251208-1KG-K W251208-9KG-K
SIALW251208-1KG-KEA 3430 CZK
SIALW251208-1KG-K SIALW251208-9KG-K
Geranyl butyrate, Sigma-Aldrich®
Geranyl butyrate
Vzorec: C₁₄H₂₄O₂
MDL Number: MFCD00036538
CAS číslo: 106-29-6
EINECS: 203-381-3