Tisk…
Palmitoyl chloride
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P78-100ML P78-1L P78-500ML P78-5ML
SIALP78-100MLEA 3540 CZK
SIALP78-100ML SIALP78-1L SIALP78-500ML SIALP78-5ML
Palmitoyl chloride
Palmitoyl chloride
Vzorec: C₁₆H₃₁ClO
MW: 274,87 g/mol
Bod varu: 324 °C (1013 hPa)
Bod tání: 12 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 182 °C
MDL Number: MFCD00000742
CAS číslo: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,II