Tisk…
Palmitoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
304291000 304295000 304290025
ACRO304291000EA 2770 CZK
ACRO304291000 ACRO304295000 ACRO304290025
Palmitoyl chloride 98%
Palmitoyl chloride
Vzorec: C₁₆H₃₁ClO
MW: 274,87 g/mol
Bod varu: 199 °C (2 mmHg)
Bod tání: 9…14 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000742
CAS číslo: 112-67-4
EINECS: 203-996-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 98 to 101 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤80 APHA
Acidity ≤1 % (as palmitic acid)
Phosphorus (P) ≤150 ppm