Heptanoyl chloride ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L03315.18
L03315.30
L03315.18EA
1630
CZK
L03315.18
L03315.30
Heptanoyl chloride ≥99%
Heptanoyl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 2528-61-2
Molecular Formula: C7H13ClO
Formula Weight: 148.63
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Acrid
Melting Point: -84°
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 605636
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000763
Vzorec:
C₇H₁₃ClO Bod varu: 172…174 °C Bod tání: –84 °C Hustota: 0,960 Bod vzplanutí: 58 °C (136 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000763 CAS číslo: 2528-61-2 EINECS: 219-775-3 UN: 2920 ADR: 8,II |