Tisk…
Triacetin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T5376-1L T5376-500ML
SIALT5376-1LEA 4740 CZK
SIALT5376-1L SIALT5376-500ML
Triacetin, Sigma-Aldrich®
Triacetin
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Bod varu: 258 °C (1013 hPa)
Bod tání: 4 °C
Hustota: 1,1596 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008716
CAS číslo: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664