Tisk…
Triacetin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17132.36 A17132.0E
A17132.36EA 968 CZK
A17132.36 A17132.0E
Triacetin ≥99%
Triacetin
Purity: 99% CAS No.: 102-76-1 Molecular Formula: C9H14O6 Formula Weight: 218.21 Flash Point: 149°(300°F) Physical Form: Liquid Density: 1.155 Odour: Petroleum-like Melting Point: 2-4° Boiling Point: 257-259° MDL No.: MFCD00008716
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Bod varu: 257…259 °C
Bod tání: 2…4 °C
Hustota: 1,155
Bod vzplanutí: 149 °C (300 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008716
CAS číslo: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664