Tisk…
Triacetin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
139220010 139220025 139225000 139220100 139220000
ACRO139220010EA 2290 CZK
ACRO139220010 ACRO139220025 ACRO139225000 ACRO139220100 ACRO139220000
Triacetin 99%
Triacetin
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Bod varu: 258 °C (760 mmHg)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 1,155 g/cm³
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008716
CAS číslo: 102-76-1
EINECS: 203-051-9
Merck Index: 13,09664
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Density (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml
GC ≥98.5 %