Tisk…
Uhličitan vizmutitý bazický
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Bismuth carbonate oxide, Dibismuth carbonate dioxide, Bismuth subcarbonate
A12483.0B A12483.18 A12483.30
A12483.0BEA 9240 CZK
A12483.0B A12483.18 A12483.30
Uhličitan vizmutitý bazický
Uhličitan vizmutitý bazický
CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Vzorec: (BiO)₂CO₃
MW: 509.97
Hustota: 6.86
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010877
CAS číslo: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 13,01283