Tisk…
2,3-Butandionmonoxim, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Diacetyl monoxime
M-Clarity™ quality level = MQ100
31550-100G 31550-25G 31550-500G
31550-100GEA 7010 CZK
31550-100G 31550-25G 31550-500G
2,3-Butandionmonoxim, Supelco®
2,3-Butandionmonoxim
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Bod varu: 185 °C (1013 hPa)
Bod tání: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002116
CAS číslo: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&vid=68e99df29d7f57fcd70c0a29a51eae21e3d49ce4&prid=web&clid=SAPDAM