Tisk…
2,3-Butandionmonoxim 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Diacetyl monoxime
150371000 150375000 150370025
ACRO150371000EA 4380 CZK
ACRO150371000 ACRO150375000 ACRO150370025
2,3-Butandionmonoxim 98%
2,3-Butandionmonoxim
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Bod varu: 185…186 °C (760 mmHg)
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002116
CAS číslo: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy
GC ≥97.5 %