Tisk…
Methyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl 3-oxobutanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
688886-1KG 688886-250KG 688886-25KG
SIAL688886-1KGEA 1470 CZK
SIAL688886-1KG SIAL688886-250KG SIAL688886-25KG
Methyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl acetoacetate
Vzorec: C₅H₈O₃
MW: 116.12
Bod varu: 170
Bod tání: –39 °C
Hustota: 1.076 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 67
MDL Number: MFCD00008784
CAS číslo: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090