Methyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 3-oxobutanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
537365-100G
537365-1KG
SIAL537365-100GEA
466
CZK
SIAL537365-100G
SIAL537365-1KG
Methyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl acetoacetate
Vzorec:
C₅H₈O₃ MW: 116.12 Bod varu: 170 Bod tání: –39 °C Hustota: 1.076 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 67 |
MDL Number:
MFCD00008784 CAS číslo: 105-45-3 EINECS: 203-299-8 Merck Index: 12,06090 |