Tisk…
Acetaldehyde ammonia trimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dodavatel: TCI
Varování
Synonyms: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
A0201-25G A0201-500G
TCIAA0201-25GEA 1020 CZK
TCIAA0201-25G TCIAA0201-500G
Acetaldehyde ammonia trimer ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Acetaldehyde ammonia trimer
Vzorec: C₆H₂₁N₃O₃
MDL Number: MFCD00149559
CAS číslo: 58052-80-5
EINECS: 200-868-2
UN: 1841
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00040
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency