Methyl acetoacetate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 105-45-3
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4185
Odour: Pleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 170°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 506727
Merck Reference: 14,6009
MDL No.: MFCD00008784
Vzorec:
C₅H₈O₃ Bod varu: 170 °C Bod tání: –80 °C Hustota: 1,076 Bod vzplanutí: 70 °C (158 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008784 CAS číslo: 105-45-3 EINECS: 203-299-8 Merck Index: 14,6009 |