Tisk…
Methyl acetoacetate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-oxobutanoate
126150010 126150025 126151000 126150100
ACRO126150010EA 1960 CZK
ACRO126150010 ACRO126150025 ACRO126151000 ACRO126150100
Methyl acetoacetate 99+%
Methyl acetoacetate
Vzorec: C₅H₈O₃
MW: 116.12
Bod varu: 169…170 °C (760 mmHg)
Bod tání: –28 °C
Hustota: 1.077 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008784
CAS číslo: 105-45-3
EINECS: 203-299-8
Merck Index: 12,06090
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4175 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA
Free acid (CH3COOH) ≤0.2 %