Tisk…
Isopropyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
689092-1KG 689092-230KG 689092-25KG
SIAL689092-1KGEA 5190 CZK
SIAL689092-1KG SIAL689092-230KG SIAL689092-25KG
Isopropyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Isopropyl acetoacetate
Vzorec: C₇H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00043933
CAS číslo: 542-08-5
EINECS: 208-798-4