Tisk…
tert-Butyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: tert-Butyl Acetoacetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
537594-100ML 537594-1L 537594-500ML 537594-4L
SIAL537594-100MLEA 1180 CZK
SIAL537594-100ML SIAL537594-1L SIAL537594-500ML SIAL537594-4L
tert-Butyl acetoacetate, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl acetoacetate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2
Bod varu: 190
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0.9756 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 76
MDL Number: MFCD00008811
CAS číslo: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5