Tisk…
tert-Butyl acetoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: tert-Butyl Acetoacetate
107781000 107785000
ACRO107781000EA 1020 CZK
ACRO107781000 ACRO107785000
tert-Butyl acetoacetate 97%
tert-Butyl acetoacetate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 0,97 g/cm³
Bod vzplanutí: 76 °C
MDL Number: MFCD00008811
CAS číslo: 1694-31-1
EINECS: 216-904-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %