Malononitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
M1407-100G-A
M1407-500G-A
M1407-5G-A
SIALM1407-100G-AEA
995
CZK
SIALM1407-100G-A
SIALM1407-500G-A
SIALM1407-5G-A
Malononitrile, Sigma-Aldrich®
Malononitrile
Vzorec:
C₃H₂N₂ MW: 66,06 g/mol Bod varu: 220 °C (1013 hPa) Bod tání: 30…32 °C Hustota: 1,191 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 112 °C |
MDL Number:
MFCD00001883 CAS číslo: 109-77-3 EINECS: 203-703-2 UN: 2647 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05733 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...