Tisk…
Malononitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
690414-10KG 690414-1KG 690414-50KG
SIAL690414-10KGEA 34620 CZK
SIAL690414-10KG SIAL690414-1KG SIAL690414-50KG
Malononitrile, Sigma-Aldrich®
Malononitrile
Vzorec: C₃H₂N₂
MW: 66,06 g/mol
Bod varu: 220 °C (1013 hPa)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
MDL Number: MFCD00001883
CAS číslo: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733