Malononitrile for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06189.0100
8.06189.0250
8.06189.0100EA
993
CZK
8.06189.0100
8.06189.0250
Malononitrile for synthesis, Sigma-Aldrich®
Malononitrile
Vzorec:
C₃H₂N₂ MW: 66,06 g/mol Bod varu: 220 °C (1013 hPa) Bod tání: 30…32 °C Hustota: 1,191 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 112 °C |
MDL Number:
MFCD00001883 CAS číslo: 109-77-3 EINECS: 203-703-2 UN: 2647 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05733 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 133 g/l (20 °C) |
Melting Point | 32 - 34 °C |
Molar Mass | 66.06 g/mol |
Boiling Point | 220 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (50 °C) |
Flash Point | 112 °C |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |