Tisk…
Malononitrile 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
125271000 125275000 125270025
ACRO125271000EA 1170 CZK
ACRO125271000 ACRO125275000 ACRO125270025
Malononitrile 99%
Malononitrile
Vzorec: C₃H₂N₂
MW: 66,06 g/mol
Bod varu: 220 °C (760 mmHg)
Bod tání: 30…34 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001883
CAS číslo: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
UN: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow-brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
GC ≥98.5 %