Tisk…
Trichloroacetic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
367710-100G 367710-25G
SIAL367710-100GEA 19880 CZK
SIAL367710-100G SIAL367710-25G
Trichloroacetic anhydride, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetic anhydride
Vzorec: C₄Cl₆O₃
Bod varu: 222…224 °C (1013 hPa)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,6908 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000793
CAS číslo: 4124-31-6
EINECS: 223-925-3
UN: 3265
ADR: 8,II