Trichloroacetic anhydride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L00849.18
L00849.30
L00849.18EA
2740
CZK
L00849.18
L00849.30
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 4124-31-6
Molecular Formula: (Cl3CCO)2O
Formula Weight: 308.76
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 98-100°/11mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000793
Vzorec:
C₄Cl₆O₃ Bod varu: 98…100 °C (11 mmHg) Bod tání: –2 °C Hustota: 1,690 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000793 CAS číslo: 4124-31-6 EINECS: 223-925-3 UN: 3265 ADR: 8,II |