Tisk…
Trichloroacetyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
91095-25ML 91095-5ML
SIAL91095-25MLEA 8580 CZK
SIAL91095-25ML SIAL91095-5ML
Trichloroacetyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl isocyanate
Vzorec: C₃Cl₃NO₂
Bod varu: 80…85 °C (27 hPa)
Hustota: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
MDL Number: MFCD00002033
CAS číslo: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1,II