Tisk…
Trichloroacetyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
217328-10G 217328-1G
SIAL217328-10GEA 3720 CZK
SIAL217328-10G SIAL217328-1G
Trichloroacetyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl isocyanate
Vzorec: C₃Cl₃NO₂
MW: 188.4
Bod varu: 80…85 °C (27 hPa)
Hustota: 1.59
Bod vzplanutí: 65
MDL Number: MFCD00002033
CAS číslo: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1 II