Tisk…
Trichloroacetyl isocyanate for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 3120 CZK
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Trichloroacetyl isocyanate for NMR spectroscopy
Trichloroacetyl isocyanate
Vzorec: C₃Cl₃NO₂
MW: 188.4
Bod varu: 80…85 °C (20 mmHg)
Hustota: 1.59
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002033
CAS číslo: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4799 to 1.4819 (20°C, 589 nm)
GC ≥97 %