Tisk…
Trichloroacetyl chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08391.0100 8.08391.0250
8.08391.0100EA 2430 CZK
8.08391.0100 8.08391.0250
Trichloroacetyl chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetyl chloride
Vzorec: C₂Cl₄O
MW: 181.83
Bod varu: 118
Bod tání: –57 °C
Hustota: 1.62
MDL Number: MFCD00000792
CAS číslo: 76-02-8
EINECS: 200-926-7
UN: 2442
ADR: 8 II