Tisk…
2-Bromoheptane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
292389-100G 292389-25G
SIAL292389-100GEA 8390 CZK
SIAL292389-100G SIAL292389-25G
2-Bromoheptane, Sigma-Aldrich®
2-Bromoheptane
Vzorec: H₃CBrCH(CH₂)₄CH₃
CAS číslo: 1974-04-5
EINECS: 217-824-3
UN: 1993
ADR: 3,III