Tisk…
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-α-Phenethyl isocyanate, (S)-(-)-α-Methylbenzyl isocyanate, (S)-1-phenylethylisocyanate, (S)-(-)-1-Phenethyl isocyanate
205310050 205310010
ACRO205310050EA 6370 CZK
ACRO205310050 ACRO205310010
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate 98%
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO
Bod varu: 55…56 °C (2,5 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002036
CAS číslo: 14649-03-7
EINECS: 238-698-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -9° to -11° (20°C, 589 nm) (neat)