Kyselina metafosforečná stabilised
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Metaphosphoric acid
219221000
219225000
ACRO219221000EA
2460
CZK
ACRO219221000
ACRO219225000
Kyselina metafosforečná stabilised
Kyselina metafosforečná
Vzorec:
(HPO₃)n Bod varu: 260 °C (1013 hPa) Bod tání: 21 °C Hustota: 2,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011351 CAS číslo: 37267-86-0 EINECS: 253-433-4 UN: 3260 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Lumps |
Stabilizer | 54 to 60 % NaPO3 |
Titration with NaOH | 40 to 46 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |