Tisk…
1,4-Dioxan ≥99% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 5-10 ppm
A14188.0E A14188.36
A14188.0EEA 4050 CZK
A14188.0E A14188.36
1,4-Dioxan ≥99% stabilizovaný
1,4-Dioxan
Stabilized with ca 5-10 ppm BHT
Purity: 99+% CAS No.: 123-91-1 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 12°(54°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Ether-like Melting Point: 11.8° Boiling Point: 100-102° Beilstein Reference: 102551 Merck Reference: 14,3300 UN No.: 1165 MDL No.: MFCD00006571
Vzorec: C₄H₈O₂
Bod varu: 100…102 °C
Hustota: 1,034
Bod vzplanutí: 12 °C (54 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006571
CAS číslo: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3300
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM